Stampa…
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310157-1G OR310157-5G OR310157-25G
APOSOR310157-1GEA 58.2 EUR
APOSOR310157-1G APOSOR310157-5G APOSOR310157-25G
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClIN
Peso molecolare: 253,468 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037455
CAS Number: 59782-89-7