Stampa…
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31014-1G OR31014-250MG
APOSOR31014-1GEA 108 EUR
APOSOR31014-1G APOSOR31014-250MG
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₃·ClH
Peso molecolare: 284,739 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22372630
CAS Number: 1204346-31-5