Stampa…
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
OR310139-1G OR310139-250MG
APOSOR310139-1GEA 168 EUR
APOSOR310139-1G APOSOR310139-250MG
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
6-Chloro-2-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,581 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842452
CAS Number: 137129-98-7