Stampa…
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR310136-1G OR310136-500MG
APOSOR310136-1GEA 487 EUR
APOSOR310136-1G APOSOR310136-500MG
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(4-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₈H₄BrN₃O₃S
Peso molecolare: 302,105 g/mol
Punto di fusione: 118…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20368360
CAS Number: 1343454-17-0