Stampa…
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31013-1G OR31013-250MG
APOSOR31013-1GEA 430 EUR
APOSOR31013-1G APOSOR31013-250MG
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₂O₅
Peso molecolare: 200,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00667747
CAS Number: 36717-48-3