Stampa…
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31012-1G OR31012-250MG
APOSOR31012-1GEA 111 EUR
APOSOR31012-1G APOSOR31012-250MG
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546144
CAS Number: 53434-14-3