Stampa…
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31011-1G OR31011-250MG
APOSOR31011-1GEA 112 EUR
APOSOR31011-1G APOSOR31011-250MG
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03005353
CAS Number: 38470-54-1