Stampa…
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[[3-(Dimethylamino)propyl]carbamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR310098-1G OR310098-500MG
APOSOR310098-1GEA 364 EUR
APOSOR310098-1G APOSOR310098-500MG
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₉BN₂O₃
Peso molecolare: 332,245 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864306
CAS Number: 832114-10-0