Stampa…
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-3-boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR310097-1G OR310097-500MG
APOSOR310097-1GEA 364 EUR
APOSOR310097-1G APOSOR310097-500MG
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-3-boronic acid, pinacol ester
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-3-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₉BN₂O₃
Peso molecolare: 332,245 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865085
CAS Number: 936250-16-7