Stampa…
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR310093-1G OR310093-500MG OR310093-250MG
APOSOR310093-1GEA 260 EUR
APOSOR310093-1G APOSOR310093-500MG APOSOR310093-250MG
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Formula: C₄HCl₂IS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11844795
CAS Number: 43225-59-8