Stampa…
N-Benzyl-4-bromoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR310080-500MG OR310080-100MG
APOSOR310080-500MGEA 319 EUR
APOSOR310080-500MG APOSOR310080-100MG
N-Benzyl-4-bromoaniline
N-Benzyl-4-bromoaniline
Formula: C₁₃H₁₂BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01427002
CAS Number: 2879-83-6