Stampa…
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31008-1G OR31008-250MG
APOSOR31008-1GEA 84.4 EUR
APOSOR31008-1G APOSOR31008-250MG
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16876983
CAS Number: 143912-49-6