Stampa…
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310077-1G OR310077-500MG
APOSOR310077-1GEA 481 EUR
APOSOR310077-1G APOSOR310077-500MG
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formula: C₈H₉N₃O
Peso molecolare: 163,177 g/mol
Punto di fusione: 222…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20691260
CAS Number: 54732-89-7