Stampa…
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31007-1G OR31007-250MG
APOSOR31007-1GEA 35 EUR
APOSOR31007-1G APOSOR31007-250MG
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Formula: C₈H₈BrNS·HI
Peso molecolare: 358,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812087
CAS Number: 848564-76-1