Stampa…
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31006-1G OR31006-250MG
APOSOR31006-1GEA 545 EUR
APOSOR31006-1G APOSOR31006-250MG
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₈Cl₂O₂
Peso molecolare: 267,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11557797
CAS Number: 1092294-42-2