Stampa…
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR310059-1G OR310059-500MG
APOSOR310059-1GEA 364 EUR
APOSOR310059-1G APOSOR310059-500MG
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Formula: C₇H₁₄N₂
Peso molecolare: 126,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06357358
CAS Number: 16256-47-6