Stampa…
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR310056-1G OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA 364 EUR
APOSOR310056-1G APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Formula: C₉H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 231,086 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21605749
CAS Number: 57295-33-7