4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR310052-1G
OR310052-500MG
APOSOR310052-1GEA
242
EUR
APOSOR310052-1G
APOSOR310052-500MG
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Punto di fusione: 134…136 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18338357 CAS Number: 211374-82-2 |