Stampa…
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31003-1G OR31003-250MG
APOSOR31003-1GEA 524 EUR
APOSOR31003-1G APOSOR31003-250MG
7-Bromo-3-methylbenzofuran
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28405090
CAS Number: 286837-05-6