Stampa…
6-Bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR310013-1G OR310013-500MG
APOSOR310013-1GEA 248 EUR
APOSOR310013-1G APOSOR310013-500MG
6-Bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
6-Bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BBrNO₂
Peso molecolare: 297,984 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063089
CAS Number: 1256360-64-1