Stampa…
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310002-1G OR310002-500MG
APOSOR310002-1GEA 248 EUR
APOSOR310002-1G APOSOR310002-500MG
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₄N₄O₂
Peso molecolare: 292,377 g/mol
Punto di fusione: 142…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13184780
CAS Number: 781649-86-3