Stampa…
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31000-1G OR31000-250MG
APOSOR31000-1GEA 80 EUR
APOSOR31000-1G APOSOR31000-250MG
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected 95%
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₇IN₂O₂
Peso molecolare: 360,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2366997-11-5