Stampa…
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30998-1G OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA 505 EUR
APOSOR30998-1G APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111603
CAS Number: 175671-43-9