Stampa…
5-Chloro-3(3-chlorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR309463-100MG OR309463-250MG
APOSOR309463-100MGEA 143 EUR
APOSOR309463-100MG APOSOR309463-250MG
5-Chloro-3(3-chlorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3(3-chlorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂S
Peso molecolare: 245,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14707315
CAS Number: 1221345-99-8