Stampa…
4,5,7-Trichloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309454-1G OR309454-250MG
APOSOR309454-1GEA 416 EUR
APOSOR309454-1G APOSOR309454-250MG
4,5,7-Trichloroquinoline
4,5,7-Trichloroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787625
CAS Number: 23834-01-7