Stampa…
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309449-1G OR309449-5G
APOSOR309449-1GEA 201 EUR
APOSOR309449-1G APOSOR309449-5G
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₉ClN₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703334
CAS Number: 1170955-52-8