Stampa…
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR309430-1G OR309430-5G
APOSOR309430-1GEA 155 EUR
APOSOR309430-1G APOSOR309430-5G
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114539
CAS Number: 1017418-99-3