Stampa…
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309425-250MG OR309425-500MG
APOSOR309425-250MGEA 185 EUR
APOSOR309425-250MG APOSOR309425-500MG
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₇NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783749
CAS Number: 148257-14-1