6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR309395-1G
OR309395-250MG
APOSOR309395-1GEA
799
EUR
APOSOR309395-1G
APOSOR309395-250MG
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂·ClH Peso molecolare: 224,644 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12675147 CAS Number: 1204812-19-0 |