Stampa…
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309392-1G OR309392-250MG
APOSOR309392-1GEA 496 EUR
APOSOR309392-1G APOSOR309392-250MG
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 202,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870787
CAS Number: 869299-42-3