Stampa…
2,7-Dichloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309385-1G OR309385-100MG OR309385-500MG OR309385-2.5G OR309385-5G
APOSOR309385-1GEA 524 EUR
APOSOR309385-1G APOSOR309385-100MG APOSOR309385-500MG APOSOR309385-2.5G APOSOR309385-5G
2,7-Dichloroquinoline
2,7-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Peso molecolare: 198,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00830402
CAS Number: 613-77-4