Stampa…
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309358-1G OR309358-250MG
APOSOR309358-1GEA 310 EUR
APOSOR309358-1G APOSOR309358-250MG
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863556
CAS Number: 57266-55-4