Stampa…
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309341-1G OR309341-250MG
APOSOR309341-1GEA 342 EUR
APOSOR309341-1G APOSOR309341-250MG
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Punto di fusione: >280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987425
CAS Number: 386207-63-2