Stampa…
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Carboxy-4-hydroxy-1-azanaphthalene
OR309340-1G OR309340-250MG
APOSOR309340-1GEA 364 EUR
APOSOR309340-1G APOSOR309340-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,167 g/mol
Punto di fusione: >280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987424
CAS Number: 1065092-81-0