Stampa…
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309322-1G OR309322-5G
APOSOR309322-1GEA 301 EUR
APOSOR309322-1G APOSOR309322-5G
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13192861
CAS Number: 1204811-42-6