Stampa…
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309303-1G OR309303-5G
APOSOR309303-1GEA 310 EUR
APOSOR309303-1G APOSOR309303-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₀BrNO
Peso molecolare: 300,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684126
CAS Number: 927800-73-5