Stampa…
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309299-1G OR309299-5G
APOSOR309299-1GEA 302 EUR
APOSOR309299-1G APOSOR309299-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Formula: C₁₆H₁₃NO
Peso molecolare: 235,281 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02929096
CAS Number: 92855-38-4