Stampa…
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-2-phenylquinolin-4-ol
OR309298-1G OR309298-5G
APOSOR309298-1GEA 302 EUR
APOSOR309298-1G APOSOR309298-5G
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Formula: C₁₆H₁₃NO
Peso molecolare: 235,281 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179767
CAS Number: 1148-49-8