Stampa…
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Phenylquinolin-4-ol
OR309297-1G OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA 310 EUR
APOSOR309297-1G APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₁₁NO
Peso molecolare: 221,254 g/mol
Punto di fusione: 255…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160565
CAS Number: 1144-20-3