Stampa…
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309280-1G OR309280-5G
APOSOR309280-1GEA 302 EUR
APOSOR309280-1G APOSOR309280-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086643
CAS Number: 103624-90-4