Stampa…
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309271-1G OR309271-5G
APOSOR309271-1GEA 286 EUR
APOSOR309271-1G APOSOR309271-5G
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Formula: C₁₅H₉BrClN
Peso molecolare: 318,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09997952
CAS Number: 85274-48-2