Stampa…
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR309265-1G OR309265-5G
APOSOR309265-1GEA 317 EUR
APOSOR309265-1G APOSOR309265-5G
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02232331
CAS Number: 333408-48-3