Stampa…
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309264-1G OR309264-5G
APOSOR309264-1GEA 293 EUR
APOSOR309264-1G APOSOR309264-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Formula: C₁₆H₁₂ClNO
Peso molecolare: 269,726 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998022
CAS Number: 85274-56-2