Stampa…
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
OR309248-1G OR309248-5G
APOSOR309248-1GEA 77.1 EUR
APOSOR309248-1G APOSOR309248-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Peso molecolare: 238,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00484433
CAS Number: 103030-28-0