Stampa…
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309237-1G OR309237-5G
APOSOR309237-1GEA 310 EUR
APOSOR309237-1G APOSOR309237-5G
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
Peso molecolare: 217,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02323074
CAS Number: 63136-16-3