Stampa…
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309236-1G OR309236-5G
APOSOR309236-1GEA 326 EUR
APOSOR309236-1G APOSOR309236-5G
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787885
CAS Number: 948291-31-4