Stampa…
8-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309234-1G OR309234-5G
APOSOR309234-1GEA 293 EUR
APOSOR309234-1G APOSOR309234-5G
8-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₃
Peso molecolare: 223,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00973835
CAS Number: 35966-16-6