Stampa…
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309233-1G OR309233-5G
APOSOR309233-1GEA 252 EUR
APOSOR309233-1G APOSOR309233-5G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₃
Peso molecolare: 268,064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179785
CAS Number: 35973-17-2