Stampa…
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
OR309232-1G OR309232-5G
APOSOR309232-1GEA 107 EUR
APOSOR309232-1G APOSOR309232-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Peso molecolare: 238,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00484434
CAS Number: 1201-08-7