Stampa…
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309231-1G OR309231-5G
APOSOR309231-1GEA 394 EUR
APOSOR309231-1G APOSOR309231-5G
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787877
CAS Number: 948291-17-6